Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15384779
101.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Tall form | |
46 mm |
12 mm | |
3.5 ml | |
Schraubverschluss | |
10 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14