Learn More
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas
Zur Aufnahme von Proben für die Betrachtung unter dem Mikroskop. Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit oder ohne Mattrand lieferbar.
14.56 CHF - 17.00 CHF
Spezifikation
Edges | 90° oder grob geläppt |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Dicke (metrisch) | 1,1 mm |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Produktcode | Marke | Art der Ecken | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art der Ecken | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11874782
|
Rogo Sampaic™
BPB018 |
Mattierte Ränder |
17.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11864782
|
Rogo Sampaic™
BPB017 |
Randlos |
17.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11854782
|
Rogo Sampaic™
BPB016 |
Randlos |
14.56 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit geschliffenen oder ungeschliffenen Kanten lieferbar
- Abmessungen: ca. 76 x 26 mm
- Lieferung in Packungen mit 50
Spezifikation
90° oder grob geläppt | |
1,1 mm | |
26 mm | |
50 pro Packung |
Kalknatronglas | |
76 mm | |
Poliert |