Learn More
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas
Zur Aufnahme von Proben für die Betrachtung unter dem Mikroskop. Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit oder ohne Mattrand lieferbar.
Marke:  Rogo Sampaic™ BPB017
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11864782
  • 17.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit geschliffenen oder ungeschliffenen Kanten lieferbar
  • Abmessungen: ca. 76 x 26 mm
  • Lieferung in Packungen mit 50
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
90° oder grob geläppt
1,1 mm
Randlos
26 mm
Kalknatronglas
Poliert
50 pro Packung
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas > Stärke: 1,1mm