Learn More
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas
Zur Aufnahme von Proben für die Betrachtung unter dem Mikroskop. Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit oder ohne Mattrand lieferbar.
Marke: Rogo Sampaic™ BPB016
Beschreibung
- Mit geschliffenen oder ungeschliffenen Kanten lieferbar
- Abmessungen: ca. 76 x 26 mm
- Lieferung in Packungen mit 50
Spezifikation
76 mm | |
90° oder grob geläppt | |
1,1 mm | |
Randlos |
26 mm | |
Kalknatronglas | |
Poliert | |
50 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger aus Glas > Stärke: 1,1mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur