Learn More
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas
Marke:  Cole-Parmer™ 07950-35
28.69 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720069
  • 30.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
±1 %
0,97 mm
100/Packung
65 mm
Ja
0,69 mm
Glas
25 μ l
Micropipet
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    0
    Minuten
    29
    Sekunden
    19
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas > Kapazität: 25 μl