Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Zubehör für Trübungsmessgeräte
Ergänzen Sie Ihr Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör wie Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr.
Marke:  Thermo Scientific™ AQ4CBL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10672853
  • 265.32 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Ergänzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör. Unser Zubehörsortiment für Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgeräte umfasst Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr. Unser Orion AQUAfast AQ4500 Trübungsmessgerät verfügt über erweiterte Funktionen, zum Beispiel eine duale Lichtquelle, sowie die Zulassung für Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungen durch die US-Umweltbehörde EPA. Halten Sie Schritt mit unterschiedlichen behördlichen Bestimmungen: Verwenden Sie die weiße LED-Lichtquelle für Messungen gemäß EPA 180.1 oder die IR (Infrarot)-LED für Messungen gemäß ISO 7027. Wählen Sie unter verschiedenen Messmodi wie EPA 180.1, ISO-Nephelometrie, ISO-Absorption, prozentuale Transmission, EBC und ASBC. Dass Messgerät ist wasserdicht gemäß IP67, zeichnet 100 Datenpunkte auf und verfügt über eine durchschnittliche Batterielebensdauer von 2500 Stunden bei unregelmäßigem Betrieb.
Sie können Daten im internen Speicher aufzeichnen oder ein AQ4Cbl-Kabel bestellen, um Daten an einen Drucker zu senden oder Ergebnisse mit Zeit-/Datumsstempel an einen Computer zu übertragen.
  • U.S. US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009. Bestimmungen und Vorschriften S. 38351-38356
  • Doppelquelle gemäß EPA 180.1 und ISO 7027
  • Nephelometrische und ratiometrische Messungen mit automatischer Messbereichseinstellung
  • Tragbares Trübungsmessgerät, wasserdicht gemäß IP67
  • Messwerte im Bereich von 0 bis 1000 NTU in verschiedenen Maßeinheiten: NTU, FTU, FNU, ASBC oder EBC
Im Lieferumfang enthalten:
  • AQ4500 Messgerät
  • Satz mit 5 USEPA-zugelassenen primären Kalibrierstandards
  • 7 Glasfläschchen
  • Bedienungsanleitung
  • Transportkoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trübungsmessgerät
LED
RS232-Kabel zum Hochladen von Methoden und Herunterladen von Daten in das AQ4000/AQ4500
180,1
ISO 7027
LED, mehrfach
Ja
2500 Stunden
US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009.Regeln und Vorschriften pg 38351-38356.EPA 180.1 und ISO 7030
Dokumentation
Warranties
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Zubehör für Trübungsmessgeräte > Kabel zum Herunterladen von Daten und Software-Updates
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.