Learn More
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser
MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser mit Springless Valve™ Technologie sind hochpräzise Liquid-Handling-Geräte, die eine fortschrittliche Mischung aus Merkmalen und Funktionen in sechs einzigartigen Volumenbereichen bieten.
Marke: Fisherbrand™ SCI-60
136.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
- Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
- Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
- Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht
- Ein speziell entwickelte Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für vollständige Flexibilität bei der Arbeit
- In einem ISO 17025-akkreditierten Labor nach den Normen von ISO 8655 kalibriert; ein Kalibrierzertifikat und ein Kalibriergerät für die schnelle Kalibrierung im Labor sind im Lieferumfang enthalten
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi für eine Dauer von 10 bis 15 Minuten
Spezifikation
± 0.360 ml | |
Autoklavierbar | |
Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen | |
SCI-60 |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
5 bis 60 ml | |
1.0 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%