Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
115.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material Glas
Enthält Ringmarkierung
Typ Kapillarpipette
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11762293
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600105
1 bis 5 μl
137.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11762313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600299
50 bis 100 μl
117.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11772313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600199
100 μl
115.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15559035
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9602144
44,7 μl
149.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11772323
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600222
100 bis 200 μl
117.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11712313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600210
10 μl
120.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11702313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600110
10 μl
119.60 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11742313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600240
20 bis 40 μl
117.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11752313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600150
50 μl
115.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11722313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9600120
20 μl
116.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformität-zertifiziert
  • Aus langlebigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Ringmarkierung
Ja
Glas
Kapillarpipette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten