Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
Marke:  Gilson™ F81021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15520500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
  • Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
  • Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
  • Servicealarm-Erinnerungen
  • Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
  • Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
  • Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
  • Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
  • Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DF1200
12
Pipette
Ergonomisch
P12x1200M
Pipetman™
50 bis 1200 μl
1 Jahr
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten > P12x1200M; 50-1200μL; DF1200