Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
620.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pipetman™ |
---|---|
Typ | Pipette |
Fingerhandschuh | Ergonomisch |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15560500
|
Gilson™
F81025 |
0,5 bis 10 μl | 8 | N/A | ||||||
15570500
|
Gilson™
F81026 |
0,5 bis 10 μl | 12 | N/A | ||||||
15580500
|
Gilson™
F81027 |
1 bis 20 μl | 8 | N/A | ||||||
15590500
|
Gilson™
F81028 |
1 bis 20 μl | 12 | N/A | ||||||
15500510
|
Gilson™
F81029 |
20 bis 200 μl | 8 | N/A | ||||||
15510510
|
Gilson™
F81030 |
20 bis 200 μl | 12 | N/A | ||||||
15520510
|
Gilson™
F81031 |
10 bis 300 μl | 8 | N/A | ||||||
15530510
|
Gilson™
F81032 |
10 bis 300 μl | 12 | N/A | ||||||
15550490
|
Gilson™
F81014 |
20 bis 300 μL | 1 | N/A | ||||||
15560490
|
Gilson™
F81015 |
100 bis 1200 μL | 1 | N/A | ||||||
15570490
|
Gilson™
F81016 |
500 bis 5000 μL | 1 | N/A | ||||||
15580490
|
Gilson™
F81017 |
1 bis 10 ml | 1 | N/A | ||||||
15590490
|
Gilson™
F81018 |
10 bis 10 μl | 8 | N/A | ||||||
15500500
|
Gilson™
F81019 |
10 bis 100 μl | 12 | N/A | ||||||
15510500
|
Gilson™
F81020 |
50 bis 1200 μl | 8 | N/A | ||||||
15520500
|
Gilson™
F81021 |
50 bis 1200 μl | 12 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
- Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
- Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
- Servicealarm-Erinnerungen
- Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
- Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
- Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
- Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
- Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
- Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
Spezifikation
Pipetman™ | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
1 Jahr |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten