Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
- Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
- Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
- Greifkanten erleichtern die Handhabung.
- Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
- Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität
- Gammasterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 0,2 ml |
Sterilität | Steril |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25