Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
937.64 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Grip Type | Ergonomisch |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13236828
![]() |
Gilson™
FA10010 |
2 bis 20 μl | 12 | Weiß |
1080.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13266828
![]() |
Gilson™
FA10011 |
20 bis 200 μl | 8 | Gelb |
964.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
13286828
![]() |
Gilson™
FA10012 |
20 bis 200 μl | 12 | Gelb |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13426718
![]() |
Gilson™
FA10013 |
0,5 bis 10 μl | 8 | Rot |
964.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13436718
![]() |
Gilson™
FA10014 |
0,5 bis 10 μl | 12 | Rot |
1080.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13406718
![]() |
Gilson™
FA10015 |
20 bis 300 μL | 8 | Grün |
937.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
13446718
![]() |
Gilson™
FA10016 |
20 bis 300 μL | 12 | Grün |
1080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
- Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
- Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
- Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
- Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
- Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
Spezifikation
Nein | |
Anleitung | |
Ergonomisch | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
Ergonomisch | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
Nein | |
Pipette | |
1 Jahr |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten