Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Marke: Gilson™ FA10012
1046.51 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
- Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
- Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
- Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
- Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
- Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
Spezifikation
Nein | |
Gelb | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
12 | |
Nein | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
6,02 in. | |
12,87 in. | |
1,5 in. | |
0,9 lb. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
Ergonomisch | |
P12x200L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
20 bis 200 μl | |
1 Jahr | |
15.3 cm | |
32.7 cm | |
3.8 cm | |
Gelb |