Learn More
Gibco™ Versene-Lösung
GREENER_CHOICE
Eine EDTA-Lösung für den Einsatz als sanfte, nicht-enzymatische Reagenz zur Zelldissoziation
Marke:  Gibco™ 15040066
35.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12569069
  • 41.10 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco Versene-Lösung 0,48 mM
  • Formuliert mit 0,2 g EDTA(Na4) pro Liter phosphatgepufferter Salzlösung (PBS)
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Steril gefiltert
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
Raumtemperatur
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
EDTA
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2968401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15040066
Chargennummer2650597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15040066
Chargennummer2669299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15040066
Chargennummer2766651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15040066
Chargennummer2798098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number15040066
Name des Produkts
Gibco™ Versene-Lösung > 100 ml