Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-Expressionsmedium
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 12651022
804.04 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Freestyle CHO Expression Medium wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die transiente Transfektion von CHO-S-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Dieses Medium erfordert vor der Verwendung die Zugabe von 8 mM-Glutamin.
- Formulierung ohne Hypoxanthin und Thymidin zur Verwendung mit oder ohne DHFR-Systeme
- Möglichkeit zur Unterstützung von hochdichtem Suspensionswachstum und transiente Transfektion von CHO-S-Zellen
- Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
- Einfache Verwendung als Teil des FreeStyle MAX CHO-Expressionssystems für die Proteinproduktion
- Skalierbarkeit in Spinnerflaschen und Bioreaktoren
Formulierung ohne Hypoxanthin und Thymidin zur Verwendung mit oder ohne DHFR-Systeme
- Gibco FreeStyle CHO Expression Medium wird ohne Hypoxanthin und Thymidin für die Verwendung in Dihydrofolat-Reduktase (DHFR)-Amplifikationssystemen hergestellt:
- Für Nicht-DHFR-Systeme muss vor der Verwendung ein HT-Supplement hinzugefügt werden.
- Gibco FreeStyle CHO Zellen in Suspension können direkt in Gibco FreeStyle CHO Expression Medium ohne Anpassung kultiviert werden.
- An andere im Handel erhältliche serumfreie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco FreeStyle CHO Expression Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung.
- Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
- In Gibco FreeStyle CHO Expression Medium kultivierte Zellen können mit lipidbasierten Transfektionsreagenzien wie FreeStyle MAX Reagenz transfiziert werden.
- Gibco FreeStyle CHO Expression Medium ist frei von Komponenten tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert und ermöglicht eine bessere Reinigung Ihres gewünschten Proteins
- Gibco chemisch definiertes Medium enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Bestandteile unbekannter Zusammensetzung
- Die Proteinproduktion mit Gibco FreeStyle CHO Expression Medium kann in Spinnerflaschen oder Bioreaktoren nach oben skaliert werden.
- Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden.
- Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es notwendig sein, Gibco FreeStyle CHO Expressionsmedium mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Expressionsmedium | |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Suspensions-Zellkultur | |
Kein Glutamin | |
serumfrei | |
6 x 1 l |
FreeStyle™ CHO-S Zellen, CHO | |
Chemisch definiert, proteinfrei, serumfrei | |
≤ 0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL | |
Kein Phenolrot | |
Freestyle™, Gibco™ | |
Flüssig |