Learn More
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14200075
148.65 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15217168
  • 164.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation ist phosphatgepufferte Kochsalzlösung Dulbecco-Formel ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Dieses 10-fach-konzentrierte DPBS wird wie folgt modifiziert: ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot. Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs; Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar. Konzentrierte Formen des Gibco DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Klar
10 X
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
2630 bis 3000 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Säugetierzellkultur
6,7 bis 7,0
Raumtemperatur
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3062770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number14200075
Chargennummer2193344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14200075
Chargennummer2579502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14200075
Chargennummer2192437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14200075
Chargennummer2522703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14200075
Name des Produkts
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.