Learn More
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
164.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Ohne Natriumpyruvat
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Verdünnung 10 X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15217168
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14200075
500 mL
164.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation ist phosphatgepufferte Kochsalzlösung Dulbecco-Formel ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Dieses 10-fach-konzentrierte DPBS wird wie folgt modifiziert: Ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot. Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs; Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar. Konzentrierte Formen des Gibco DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Klar
10 X
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Säugetierzellkultur
6,7 bis 7,0
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
2630 bis 3000 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium