Learn More
Bel-Art™ GESTELL FUER 10 SCHEIDETRICHTER SCHEIDETRICHTER
Das flexible Design bietet Platz für eine Vielzahl von Trichtergrößen
Marke:  Bel-Art™ H18967-0000
374.30 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11890782
  • 394.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das flexible Design bietet Platz für eine Vielzahl von Trichtergrößen
  • Zwei Stützebenen können unabhängig voneinander auf Höhen bis zu 29 Zoll eingestellt werden
  • Der stabile Sockel aus Polypropylen ist für noch mehr Stabilität gewichtet
  • Chemisch beständige Konstruktion
  • Geeignet für Trichtergrößen von 100 bis 1000 cm3
Spezifikation
Spezifikation
Base, Uprights, Racks, Insert Clips
Nicht autoklavierbar
Trichter (4 x 100 bis 1000 cm3)
4
Imhoff Cones
26 x 8.5 x 29.75 Zoll (66.04 x 21.59 x 75.56 cm)
26 Zoll
8,5 in.
29.75 Zoll
Trichterständer
White
Polypropylen
Non-sterile
203 x 489 x 508 mm
66,04 cm
21,59 cm
75,56 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ GESTELL FUER 10 SCHEIDETRICHTER SCHEIDETRICHTER > Scheidetrichter-Rack; Scienceware