Learn More
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
DPBS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium
Marke:  Gibco™ 14200091
505.71 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550486
  • 568.00 CHF / 2000 Milliliter
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dulbecco’s Phosphate-Buffered Saline (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie z. B. das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, den Transport von Zellen bzw. Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und die Reagenzienvorbereitung. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
15 bis 30 °C
DPBS (10X), ohne Calcium und ohne Magnesium, 20 x 100 ml, Konzentration: 10X, pH 6 bis 7, Osmolalität: 2.500 bis 3.200 mOsm/kg, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur
Säugetierzellkultur
6 bis 7
Flüssig
100 ml
10 X
20 x 100 ml
2500 bis 2900 mOsm/kg
Für In-vitro-Diagnostik
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium > 20 x 100 ml