Learn More
Gibco™ Basalmedium Eagle (BME)
GREENER_CHOICE
Weit verbreitetes synthetisches Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen
Marke:  Gibco™ 21010046
Artikelnummer. 15470604
  • 57.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
BME wurde von Harry Eagle ursprünglich für HeLa-Zellen und Mausfibroblasten entwickelt, und er entdeckte dabei die Mindestanforderungen für in vitro Zellwachstum. BME wurde seitdem für andere menschliche Linien verwendet, einschließlich WI-38 und MRC-5.
  • Enthält acht B-Vitamine, zehn essentielle Aminosäuren sowie Cystin, Tyrosin und Glutamin.
  • Modifikationen von BME: Minimal Essential Medium, Glasgow's Medium und Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)
  • Modifiziert wie folgt: Mit Phenolrot, ohne L-Glutamin, HEPES
  • Die Formulierung enthält Earle‘s Salze für die Verwendung in einem CO2-Inkubator
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
HeLa, Maus-Fibroblasten, WI-38 und MRC-5
1 X
Basalmedium Eagle (BME)
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2517998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21010046
Chargennummer2753838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21010046
Chargennummer2753840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number21010046
Chargennummer2938910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number21010046
Chargennummer2953919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number21010046
Name des Produkts
Gibco™ Basalmedium Eagle (BME) > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.