Learn More
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator
Choose the ideal concentrator according to workload. Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators are modular systems for removing water and solvents from samples. They are available with a range of unique JetRotors™ and vacuum pumps. An optional high-power cold trap is used to condense solvent vapors.
auf Anfrage - 11336.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 30°C to 80°C
Zur Verwendung mit (Geräte) Samples in tubes, microplates and vials
Geschwindigkeit Max G-force: 250
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz 650 w
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Enthält Abmessungen (L x B x H) Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Enthält Abmessungen (L x B x H) Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10110113
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Genevac™
DUC-23050-B00
miVac Duo Concentrator with small concentration chamber 360W x 424D x 300H mm 120 Reaction Vessels (0.5 mL), 6 Microtiter Plates Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11574604
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Genevac™
DNA-23050-B00
miVac DNA Concentrator with concentration chamber, low-vacuum pump, tube rotor 360W x 597D x 300H mm 120 Reaction Vessels (0.5 mL), 6 Microtiter Plates
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10353893
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Genevac™
QUC-23050-B00
miVac Quatro Concentrator with large concentration chamber 480W x 594D x 300H mm 200 Reaction Vessels (0.5 mL), 20 Microtiter Plates
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
30°C to 80°C
Samples in tubes, microplates and vials
Max G-force: 250
230 V 50/60 Hz 650 w
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator