Learn More
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator
Choose the ideal concentrator according to workload. Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators are modular systems for removing water and solvents from samples. They are available with a range of unique JetRotors™ and vacuum pumps. An optional high-power cold trap is used to condense solvent vapors.
Marke:  Genevac™ QUC-23050-B00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10353893
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
miVac Quatro
Samples in tubes, microplates and vials
Concentrator with large concentration chamber
480W x 594D x 300H mm
230 V 50/60 Hz 650 w
30°C to 80°C
200 Reaction Vessels (0.5 mL), 20 Microtiter Plates
Max G-force: 250
35 kg
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator > Model: miVac Quattro; Capacity: 200 reaction vessels 0.5mL or 20 microtiter plates; Includes concentrator with large chamber