Learn More
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator
Choose the ideal concentrator according to workload. Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators are modular systems for removing water and solvents from samples. They are available with a range of unique JetRotors™ and vacuum pumps. An optional high-power cold trap is used to condense solvent vapors.
Marke:  Genevac™ DUC-23050-B00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10110113
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
miVac Duo
Samples in tubes, microplates and vials
Concentrator with small concentration chamber
360W x 424D x 300H mm
230 V 50/60 Hz 650 w
30°C to 80°C
120 Reaction Vessels (0.5 mL), 6 Microtiter Plates
Max G-force: 250
21 kg
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator > Model: miVac Duo; Capacity: 120 reaction vessels 0.5mL or 6 microtiter plates; Includes concentrator with small chamber