Learn More
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator
Choose the ideal concentrator according to workload. Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators are modular systems for removing water and solvents from samples. They are available with a range of unique JetRotors™ and vacuum pumps. An optional high-power cold trap is used to condense solvent vapors.
Marke:  Genevac™ DNA-23050-B00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11574604
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
miVac DNA
Samples in tubes, microplates and vials
Concentrator with concentration chamber, low-vacuum pump, tube rotor
360W x 597D x 300H mm
230 V 50/60 Hz 650 w
30°C to 80°C
120 Reaction Vessels (0.5 mL), 6 Microtiter Plates
Max G-force: 250
34 kg
Dokumentation
Manuals
Product Information
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ Genevac™ Zentrifugalkonzentrator > Model: miVac DNA; Capacity: 120 reaction vessels 0.5mL or 6 microtiter plates; Includes concentrator with small chamber, pump, rotor