Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS-Glasfasersonden
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
1265.00 CHF - 6305.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15841148
|
Thermo Scientific™
840-305000 |
Standard-Tauchsonde mit Faseroptik und 10 mm-Spitze | Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |
4240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15896095
|
Thermo Scientific™
840-305700 |
Komplettes 6 mm-Tauchsondensystem mit Faseroptik
|
Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |
6305.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15806105
|
Thermo Scientific™
840-305800 |
Faseroptikkuppler für GENESYS 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer | Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |
2645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15861148
|
Thermo Scientific™
840-307400 |
Spitze mit 10 mm Pfadlänge für Tauchsonden von GENESYS 150 und GENESYS 180 Spektralphotometern | Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |
1265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Bewahren die Probenintegrität und minimieren die Probenverschleppung.Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur