Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS-Glasfasersonden
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Marke: Thermo Scientific™ 840-305800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Bewahren die Probenintegrität und minimieren die Probenverschleppung.Spezifikation
Faseroptikkuppler für GENESYS 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer | |
Glasfaserkupplung | |
Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |