Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS-Glasfasersonden
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-305700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15896095
  • 6305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Bewahren die Probenintegrität und minimieren die Probenverschleppung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Komplettes 6 mm-Tauchsondensystem mit Faseroptik
  • Faseroptik-Kupplungseinsatz für Probenkammer
  • 6 mm Durchmesser-Transflexionssonde aus Edelstahl mit austauschbarer Spitze mit 10 mm Pfadlänge
Hinweis: Die photometrische Leistung von Faseroptik-Sondensystemen unterscheidet sich von Küvettensystemen und kann durch Umgebungslicht beeinträchtigt werden
6 mm
Glasfasertauchsondensystem
Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer