Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS-Glasfasersonden
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Marke: Thermo Scientific™ 840-307400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Bewahren die Probenintegrität und minimieren die Probenverschleppung.Spezifikation
Spitze mit 10 mm Pfadlänge für Tauchsonden von GENESYS 150 und GENESYS 180 Spektralphotometern | |
Spitze für Tauchsonde | |
Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer | |
10 mm |