Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS-Glasfasersonden
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Marke: Thermo Scientific™ 840-305000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eintauchen, Tippen und Messen – verhindern Sie in Ihrem Arbeitsablauf die Notwendigkeit von Flüssigkeitsübertragungen und Küvetten.
Bewahren die Probenintegrität und minimieren die Probenverschleppung.Spezifikation
Standard-Tauchsonde mit Faseroptik und 10 mm-Spitze | |
Standard-Glasfasertauchsonde und 10 mm-Spitze | |
Genesys 150 und GENESYS 180 Spektralphotometer |