Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells)
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für das CRISPR Genome-Editing.
Marke: Invitrogen™ A21178
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Includes:
- CRISPR OFP -Nuklease-Vektor, linearisiert
- 10X Oligonukleotid-Annealing-Puffer
- DNase/RNase-freies Wasser
- 5X Ligationspuffer
- T4 DNA-Ligase
- U6 Vorwärtssequenzierungsprimer
- Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid
- OneShot(TM) TOP10 chemisch kompetente Zellen
Beschreibung
Einfaches, gebrauchsfertiges All-in-One-Expressionsvektorsystem zur Expression der funktionalen Komponenten, die für das CRISPR-Cas9 Genome-Editing in Säugetierzellen mit einem OFP-Reporter (Orange fluorescent protein) benötigt werden.GeneArt CRISPR-Nuklease-Vektor mit OFP-Reporter-Kit ist ein Vektorsystem zur Expression der funktionalen Komponenten, die für das CRISPR-Cas9 Genome-Editing in Säugetierzellen mit einem OFP-Reporter (Orange fluorescent protein) benötigt werden. Der OFP-Reporter ermöglicht die fluoreszenzbasierte Verfolgung der Transfektionseffizienz sowie die FACS-basierte Sortierung/Anreicherung von Cas9- und CRISPR-exprimierenden Zellen.
Die linearisierten GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektoren bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit, doppelsträngige Oligonukleotide zu klonieren, die eine crRNA codieren, die ein gewünschtes Ziel darstellt, in eine Expressionskassette, die ein sequenzspezifisches Targeting des Cas9-Nuklease ermöglicht. Die kompetenten Zellen sorgen für zusätzlichen Komfort und höchste Klonierungseffizienz.
GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektorsystem bietet:
- Einfach zu planendes Genome-Engineering-System
- Erschwingliche, sofort einsatzbereite Klonierungsvektoren
- Anreicherung für Zellen, die schwer zu transfizieren oder zu modifizieren sind
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
Primer-Sonde | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Crispr-Nukleasevektor mit ofP-Reporterkit | |
OFP-Fusion | |
OFP | |
Genexpression, Cloning | |
3‘ Überhänge |
• CRISPR OFP Nukleasevektor, linearisiert • 10X Oligonukleotid-Annealing-Puffer • DNase/RNase-freies Wasser • 5X Ligationspuffer • T4 DNA Ligase • U6 Vorwärtssequenzierungsprimer • Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid Bei über -5 bis -30 °C lagern. • OneShot™ TOP10 Chemisch kompetente Zellen Lagern bei -80°C. |
|
Flüssig | |
Schnell | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 Reaktionen | |
10 Reaktionen | |
Oligos (DNA) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Flyer: Complete Solutions for CRISPR-Cas9 Genome Editing
DateigrößeVersion: 1 MB
GeneArt CRISPR Nuclease Vector Kit
Version: Rev C.0
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells) > 10 Reaktionen