Learn More
Bollé Safety SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR PLATINUM LENS
Die Bollé Safety; INSPRI Schutzbrillen aus Polycarbonat sind mit einer PLATINUM™ Beschichtung versehen. Diese permanente Beschichtung gewährleistet eine hohe Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Beschlagen über die erforderlichen Mindeststandards hinaus.
Marke: Bollé Safety IRIPSI
10.48 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- PLATINUM™ beschlagfreie und kratzfeste Beschichtung
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Durchsichtig | |
Schutzbrillen | |
27 g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen