Learn More
Fisherbrand™ Beta-Strahlungssichere Aufbewahrungsbehälter
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B2MCTIP
Artikelnummer. 12327117
  • 790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
Spezifikation
Spezifikation
Betastrahlungssicher
Beutelabmessungen: L x B x H: 13 x 13 x 13cm (5,12 x 5,12 x 5,12 in.)
Vorratsbehälter
2L.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta-Strahlungssichere Aufbewahrungsbehälter > Fassungsvermögen:2 l; zur Verwendung mit Beutelabmessung (L x B x H):13 x 13 x 13cm