Learn More
Gibco™ Kryokonserviertes Hepatozyten-Rückgewinnungsmedium (CHRM)
Kryokonserviertes Hepatozyten-Rückgewinnungsmedium (CHRM)
Marke: Gibco™ CM7000
153.90 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kryokonserviertes Hepatozyten-Rückgewinnungsmedium (CHRM) wird zum Auftauen von Gibco™ kryokonservierten humanen Hepatozyten für eine optimale Zellrückgewinnung und -viabilität verwendet.CHRM wird in anwenderfreundlichen konischen 50 ml-Röhrchen verkauft.
Für optimale Ergebnisse bei der Verwendung von Gibco™ kryokonservierten humanen Hepatozyten wird ein einstufiger Zentrifugationsprozess empfohlen.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Verwandter Link:
Erfahren Sie mehr über unsere Reagenzien für Hepatitis-Zellkulturprodukte
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Supplementiert mit FKS | |
Hepatozyten-Supplement | |
Phenolrot | |
50 ml | |
Nasseis |
Hepatozyten | |
Flüssig | |
Steril | |
Gibco™ | |
Firmeneigene Rezeptur von AP Sciences |