Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke:  Axygen™ HGB15-8-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523147
  • 61.80 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
Kamm
8
1.5 mm
Name des Produkts
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm > 8-Well-Kamm, 1.5 mm dick