Learn More
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
37.75 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium Indium Tin eutectic
Schmelzpunkt 10.7°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Flüssigkeit
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376948
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.03
1 g
37.75 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11356948
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.09
10 g
164.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11366948
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.18
50 g
518.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Gallium Indium Tin eutectic
Weiß
99.99% (Metals basis)
MFCD00144388
Geruchsneutral
10.7°C
Flüssigkeit
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Insoluble in water or organic solvents.
6.359
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals