Learn More
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014634.18
504.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Gallium Indium Tin eutectic | |
Weiß | |
50 g | |
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% | |
Insoluble in water or organic solvents. | |
6.359 |
10.7°C | |
Flüssigkeit | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00144388 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium Indium Tin eutectic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Gallium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X17K014 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
R23K018 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
Q20I021 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
M10I091 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
Z07D021 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 014634.03,014634.09,014634.18 |