Learn More
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014634.03
36.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Gallium Indium Tin eutectic | |
Weiß | |
1 g | |
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% | |
Insoluble in water or organic solvents. | |
6.359 |
10.7°C | |
Flüssigkeit | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00144388 | |
Geruchsneutral |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q11L001 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
X17K014 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
R23K018 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
Q20I021 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 014634.03,014634.09,014634.18 |
M10I091 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 014634.03,014634.09,014634.18 |