Learn More
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014634.09
159.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11356948
  • 164.00 CHF / 10 Gramm
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gallium Indium Tin eutectic
Weiß
10 g
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Insoluble in water or organic solvents.
6.359
10.7°C
Flüssigkeit
99.99% (Metals basis)
MFCD00144388
Geruchsneutral
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gallium-Indium-Zinn-Eutektikum, silbrig-weiße Flüssigkeit, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 10 g