Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9 %, Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308337
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9 %, Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308337
5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11308337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032116.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of gallium nitride and other gallium compounds. It acts as a drug used to treat symptomatic hypercalcemia secondary to cancer. It finds application as an antineoplastic agent and also as an acting agent for the treatment of bone-resorptive diseases. It is involved to improve the cultural selectivity of medically significant fungi by suppression of contaminating bacterial flora.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69365-72-6
Summenformel GaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 255.74
MDL-Nummer MFCD00149723
InChI-Schlüssel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 110°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen/Klümpchen usw.
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Gallium;trinitrat;hydrat
Formelmasse 255.73 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder/flake/crystalline/beads/lump, etc.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium(III) nitratehydrate
Name des Produkts
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9 %, Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >