Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336008
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336008
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11336008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010508.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als verdampfendes Material und Sputter-Target mit 99.999 %; in dielektrischen Filmen
Gallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) oxide
Schmelzpunkt 1900°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in most of the acids.
Formelmasse 187.44
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.92
Aussehen White powder or lump
Dichte 6.44 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS20J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number010508.22,010508.14,010508.06,010508
Name des Produkts
Gallium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >