Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10338100 Shop All Thermo Scientific Products
5 g, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Gallium(III) oxide
Schmelzpunkt 1740°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Strukturformel Ga2O3
Fieser 04,241
Merck Index 15, 4382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Formelmasse 187.44
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.88
Dichte 5.8800g/mL
Show More Show Less
Product Identifier
  • Gallium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gallium(III)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >