Learn More
Fullerenpulver, 97 % C{70}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420241
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, 97 % C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420241
250 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Artikelnummer. 11420241
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039720.MD
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fullerene powder is used in chemical research. It is extensively used for several biomedical applications including the design of high-performance MRI contrast agents, X-Ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115383-22-7
Summenformel C70
Molekulargewicht (g/mol) 840.77
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC-Name (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Schwarz
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C70
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene and benzene.
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM20A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number039720.MD,039720.MA,039720.MF
ChargennummerP12K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number039720.MD,039720.MA,039720.MF
ChargennummerX11C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039720.MD,039722.MC,039720.MA,039720.MF
ChargennummerM20A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039720.MD,039722.MC,039720.MA,039720.MF
ChargennummerE23X013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039720.MD,039722.MC,039720.MA,039720.MF
Name des Produkts
Fullerenpulver, 97 % C{70}, Thermo Scientific Chemicals >