Learn More
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319228
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319228
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11319228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042601.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fullerene powder is used in chemical research. It is extensively used for several biomedical applications including the design of high-performance MRI contrast agents, X-Ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115383-22-7
Summenformel C70
Molekulargewicht (g/mol) 840.77
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC-Name (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Schwarz
Dichte ≈1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C70
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene and benzene.
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL21S001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042601.03,042617.KT,042601.MD
ChargennummerG24R064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042601.03,042617.KT,042601.MD
ChargennummerJ05R007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042601.03,042617.KT,042601.MD
ChargennummerL08Q005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042601.03,042617.KT,042601.MD
ChargennummerG28R032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042601.03,042617.KT,042601.MD
Name des Produkts
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals >