Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
69.50 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17891799
|
Brady™
170897 |
0,25 x 1,25 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
100.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17990730
|
Brady™
170779 |
0,375 x 0,825 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
99.60 CHF
220 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17861759
|
Brady™
170899 |
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H) | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
83.45 CHF
360 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17920740
|
Brady™
170781 |
0,5 x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
96.45 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17891719
|
Brady™
170895 |
0,5 x 0,9 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
125.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17811749
|
Brady™
170894 |
0,5 x 1 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
127.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17970730
|
Brady™
170780 |
0,5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
116.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17801729
|
Brady™
170898 |
0,6 x 1,625 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
71.60 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17851799
|
Brady™
170892 |
1 x 0,9 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
110.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17950730
|
Brady™
170778 |
0,375 x 0,375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
95.05 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17881719
|
Brady™
170901 |
1 x 1,75 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
75.60 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17861749
|
Brady™
170900 |
1,65 x 0,5 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 | Ausgestanzt |
69.50 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17980690
|
Brady™
170777 |
25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Kontinuierlich |
108.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
- Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
- Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Unsteril |
Schwarz auf Weiß | |
Polyester | |
Etiketten | |
-320 °F bis +230 °F |