Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170892
106.78 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
- Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
- Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M5-156-492 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
-320 °F bis +230 °F | |
1 x 0,9 in. | |
0,9 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0,0032 in. | |
1 in. | |
2.3 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Essential Safety Ausverkauf
Riesige Rabatte auf Handschutz, PSA, Reinraumprodukte und mehrAktionscode: 24130Gültig bis zum: 2025-02-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 94%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz äußerst dünne Kryo-Polyesteretiketten; Abmessungen (L x B): 1 x 0,9 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): BMP51, M511; Format: Ausgestanzt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur