Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170898
69.99 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801729
  • 70.15 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
  • Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
  • Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M5-95-492
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, M511
-320 °F bis +230 °F
0,6 x 1,625 in.
1,625 in.
0,5 in.
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polyester
Etiketten
Laborbeschriftung
200 Etiketten/Kartusche
0,0032 in.
0,375 in.
4.1 cm
0,375 in.
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz Ultra-thin Cryogenic Polyester Labels; Dimensions (LxW): 0.6 x 1.625 in.; For Use With (Equipment): BMP51, M511; Format: Die-cut