Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Brand: Brady™ 170779
97.65 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
- Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
- Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
M4-130-492 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320 °F bis +230 °F | |
0,375 x 0,825 in. | |
0,825 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
220 Etiketten/Kartusche | |
0,0032 in. | |
0,375 in. | |
2.1 cm |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Essential Safety Ausverkauf
Riesige Rabatte auf Handschutz, PSA, Reinraumprodukte und mehrAktionscode: 24130Gültig bis zum: 2025-02-13
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz Ultra-thin Cryogenic Polyester Labels; Dimensions (LxW): 0.375 x 0.825 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511; Format: Die-cut
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction