Learn More
Brady™ M710 Polyester-Etiketten für Autoklaven und Kryoproben
M710 Etikettendrucker - FreezerBondz Etiketten
Marke:  Brady™ 311981
52.69 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17857934
  • 79.15 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C eine gute Leistung
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 1000
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
-196 °C
Rechteck
-196°C to +110°C
0.081 mm
0,375 in.
25.4 mm
Dauerhaftes Acryl
White
Label
Einseitig bedruckbar
Kryo-Etikett
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
1 Etikett
500 Etiketten
-320 °F bis +230 °F
0,0032 in.
9.53 x 25.4 mm
1 in.
25.4 mm