Learn More
Brady™ M710 Polyester-Etiketten für Autoklaven und Kryoproben
M710 Etikettendrucker - FreezerBondz Etiketten
56.55 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Beschichtung | Ohne |
Farbe | White |
Ausführung | Matt |
Format | Label |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Dimensions (LxW) | Form | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Dimensions (LxW) | Form | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17857934
|
Brady™
311981 |
ASTM D 1000 | 9.53 x 25.4 mm | Rechteck | 0.081 mm |
79.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17837934
|
Brady™
311982 |
ASTM D 1000 | 12.7 x 25.4 mm | Rechteck | 0.081 mm |
90.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17827984
|
Brady™
311978 |
ASTM D 1000 | 12.7 x 25.4 mm | Rechteck mit Kreis | 0.081 mm |
97.45 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17818024
|
Brady™
311990 |
ASTM D 1000, ASTM G 155 | 15.24 x 41.28 mm | Rechteck | 0.065 mm |
138.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17828094
|
Brady™
311984 |
ASTM D 1000 | 25.4 x 25.4 mm | Square | 0.081 mm |
56.55 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17817944
|
Brady™
311991 |
ASTM D 1000 | 25.4 x 48.26 mm | Rechteck | 0.081 mm |
57.65 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
- Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C eine gute Leistung
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
White | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Kryo-Etikett | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Etikett |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 Polyester-Etiketten für Autoklaven und Kryoproben