Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Thermo Scientific™ μDrop und μDrop Duo Platten werden für photometrische DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung und Reinheitsanalyse mit geringem Volumen (2 bis 10 μl) verwendet. Die μDrop Platten sind kompatibel mit Thermo Scientific Varioskan LUX und Multiskan SkyHigh Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Marke: Thermo Scientific™ N12391M2
4298.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ μDrop™ und μDrop™ Duo-Platten sind ideale Hilfsmittel zur schnellen und einfachen photometrischen Bestimmung der Konzentration von DNA, RNA in Proteinproben mit geringem Volumen (2 bis 10 μl) oder für die Spektralanalyse. Der Bereich mit geringem Volumen ist für die Verwendung mit 8-Kanal-Pipetten für schnelles und präzises Pipettieren mehrerer Proben ausgelegt. Die Platten enthalten außerdem einen separaten Bereich für die Küvettenmessung. μDrop Platten sind kompatibel mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten vom Typ Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky und Multiskan SkyHigh. Die intuitive Thermo Scientific SkanIt™ Software und die Multiskan SkyHigh Anwenderoberfläche bieten vorgefertigte Messprotokolle für die schnelle Probenbestimmung und -analyse.
- Die dsDNA-Nachweisgrenze reicht von einigen wenigen Mikrogramm bis einigen Milligramm pro Milliliter.
- Bis zu 16 (µDrop Platte) oder 32 (µDrop Duo Platte) Probenpositionen für die schnelle und einfache Messung von Probenvolumina bis zu 2 μl
- Kompatibel mit 8-Kanal-Pipette für die Probenauftragung
- Einfache Reinigung nach der Messung
- Messeinschub für rechteckige Küvetten
- Gebrauchsfertige Multiskan SkyHigh Anwenderoberfläche und SkanIt Software-Protokolle für Nukleinsäure- und Proteinanalyse
- Kompatibel mit Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh und Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegeräten
Spezifikation
μDrop Duo Platte | |
μDrop Duo Platte | |
Messung der Nukleinsäure- und Proteinkonzentration |
Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh | |
2 bis 10 μl (Niedrigvolumen-Funktion) | |
32 |